5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 84.7 EUR
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047171
CAS nummer: 23077-43-2