5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201209-1G
PC201209-250MG
APOSPC201209-1GEA
255
EUR
APOSPC201209-1G
APOSPC201209-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formule:
C₇H₇BrFNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11847600 CAS nummer: 239122-51-1 |