1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201212-100MG PC201212-1G PC201212-250MG
APOSPC201212-100MGEA 217 EUR
APOSPC201212-100MG APOSPC201212-1G APOSPC201212-250MG
1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
1-Chloro-7-fluorophthalazine
Formule: C₈H₄ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18432628
CAS nummer: 23928-56-5