Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201215-100MG PC201215-1G PC201215-250MG
APOSPC201215-100MGEA 236 EUR
APOSPC201215-100MG APOSPC201215-1G APOSPC201215-250MG
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656840
CAS nummer: 256935-98-5