(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201224-100MG PC201224-1G PC201224-250MG
APOSPC201224-100MGEA 149 EUR
APOSPC201224-100MG APOSPC201224-1G APOSPC201224-250MG
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂FN
MW: 165.207 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06761856
CAS nummer: 298690-90-1