6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201228-1G PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-1GEA 176 EUR
APOSPC201228-1G APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847318
CAS nummer: 317810-73-4