Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201246-100MG PC201246-250MG PC201246-1G
APOSPC201246-100MGEA 213 EUR
APOSPC201246-100MG APOSPC201246-250MG APOSPC201246-1G
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₄BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566744
CAS nummer: 395664-56-9