2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201251-1G PC201251-5G
APOSPC201251-1GEA 73 EUR
APOSPC201251-1G APOSPC201251-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole
Formule: C₄HBrF₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702712
CAS nummer: 41731-39-9