1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201258-1G PC201258-5G PC201258-25G
APOSPC201258-1GEA 26.3 EUR
APOSPC201258-1G APOSPC201258-5G APOSPC201258-25G
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973918
CAS nummer: 4815-64-9