(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201261-250MG PC201261-1G
APOSPC201261-250MGEA 74.9 EUR
APOSPC201261-250MG APOSPC201261-1G
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697866
CAS nummer: 52683-81-5