Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201270-10G PC201270-1G PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA 346 EUR
APOSPC201270-10G APOSPC201270-1G APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204416
CAS nummer: 612835-53-7