2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201271-100MG PC201271-250MG PC201271-1G
APOSPC201271-100MGEA 83.4 EUR
APOSPC201271-100MG APOSPC201271-250MG APOSPC201271-1G
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165.98 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12196994
CAS nummer: 628691-85-0