2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201280-100MG PC201280-250MG PC201280-1G
APOSPC201280-100MGEA 78.9 EUR
APOSPC201280-100MG APOSPC201280-250MG APOSPC201280-1G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870091
CAS nummer: 689232-61-9