Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201284-250MG PC201284-1G PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA 58.4 EUR
APOSPC201284-250MG APOSPC201284-1G APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203651
CAS nummer: 70163-98-3