3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201295-250MG PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-250MGEA 83.4 EUR
APOSPC201295-250MG APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₄F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835188
CAS nummer: 736990-88-8