1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201299-10G PC201299-1G PC201299-5G
APOSPC201299-10GEA 318 EUR
APOSPC201299-10G APOSPC201299-1G APOSPC201299-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18205960
CAS nummer: 741721-51-7