2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC201302-250MG PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA 67.2 EUR
APOSPC201302-250MG APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261073
CAS nummer: 76350-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable