2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201313-10G PC201313-5G PC201313-1G PC201313-25G
APOSPC201313-10GEA 173 EUR
APOSPC201313-10G APOSPC201313-5G APOSPC201313-1G APOSPC201313-25G
2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
2-Fluorobenzoyl cyanide
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149.122 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658449
CAS nummer: 80277-41-4