(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201319-250MG PC201319-1G PC201319-5G
APOSPC201319-250MGEA 70.6 EUR
APOSPC201319-250MG APOSPC201319-1G APOSPC201319-5G
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine
Formule: C₈H₇BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374594
CAS nummer: 843608-53-7