Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201322-10G PC201322-1G PC201322-5G
APOSPC201322-10GEA 753 EUR
APOSPC201322-10G APOSPC201322-1G APOSPC201322-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566175
CAS nummer: 84937-82-6