2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201323-100MG PC201323-250MG PC201323-1G
APOSPC201323-100MGEA 92.2 EUR
APOSPC201323-100MG APOSPC201323-250MG APOSPC201323-1G
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Formule: C₇H₉FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09031022
CAS nummer: 849937-80-0