(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201325-1G PC201325-250MG PC201325-5G
APOSPC201325-1GEA 342 EUR
APOSPC201325-1G APOSPC201325-250MG APOSPC201325-5G
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100948
CAS nummer: 856645-99-3