7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201326-250MG PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA 30.9 EUR
APOSPC201326-250MG APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954940
CAS nummer: 858515-66-9