3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201333-1G PC201333-25G PC201333-5G
APOSPC201333-1GEA 122 EUR
APOSPC201333-1G APOSPC201333-25G APOSPC201333-5G
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441199
CAS nummer: 869299-63-8