(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201339-100MG PC201339-250MG PC201339-1G
APOSPC201339-100MGEA 44.2 EUR
APOSPC201339-100MG APOSPC201339-250MG APOSPC201339-1G
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972415
CAS nummer: 874822-98-7