6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201351-1G PC201351-5G
APOSPC201351-1GEA 30.3 EUR
APOSPC201351-1G APOSPC201351-5G
6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde 98%
6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972390
CAS nummer: 884494-77-3