2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201354-100MG PC201354-250MG PC201354-1G
APOSPC201354-100MGEA 104 EUR
APOSPC201354-100MG APOSPC201354-250MG APOSPC201354-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₂ClF₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193434
CAS nummer: 884860-62-2