6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201356-100MG PC201356-250MG PC201356-1G
APOSPC201356-100MGEA 145 EUR
APOSPC201356-100MG APOSPC201356-250MG APOSPC201356-1G
6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
6-Fluoro-1H-indol-4-amine
Formule: C₈H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357294
CAS nummer: 885518-25-2