4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201360-100MG PC201360-250MG PC201360-1G
APOSPC201360-100MGEA 29.5 EUR
APOSPC201360-100MG APOSPC201360-250MG APOSPC201360-1G
4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781847
CAS nummer: 887568-03-8