3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201362-1G PC201362-5G
APOSPC201362-1GEA 70.1 EUR
APOSPC201362-1G APOSPC201362-5G
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972451
CAS nummer: 887584-91-0