(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201363-250MG PC201363-1G PC201363-5G
APOSPC201363-250MGEA 40.9 EUR
APOSPC201363-250MG APOSPC201363-1G APOSPC201363-5G
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine
Formule: C₇H₆BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972477
CAS nummer: 887585-99-1