6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 687 EUR
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384489
CAS nummer: 913090-41-2