3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201375-100MG PC201375-250MG PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA 62.9 EUR
APOSPC201375-100MG APOSPC201375-250MG APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₆FNO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23135525
CAS nummer: 917760-91-9