6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201378-100MG PC201378-250MG
APOSPC201378-100MGEA 205 EUR
APOSPC201378-100MG APOSPC201378-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189868
CAS nummer: 932406-36-5