3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201381-100MG PC201381-250MG PC201381-1G
APOSPC201381-100MGEA 143 EUR
APOSPC201381-100MG APOSPC201381-250MG APOSPC201381-1G
3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
3,6-Difluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13175493
CAS nummer: 944799-22-8