7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201382-100MG
PC201382-250MG
APOSPC201382-100MGEA
0
EUR
APOSPC201382-100MG
APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formule:
C₈H₇FN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13193359 CAS nummer: 945381-62-4 |