Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201384-1G PC201384-25G PC201384-5G
APOSPC201384-1GEA 24.9 EUR
APOSPC201384-1G APOSPC201384-25G APOSPC201384-5G
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20725922
CAS nummer: 952285-52-8