5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201389-250MG PC201389-1G
APOSPC201389-250MGEA 526 EUR
APOSPC201389-250MG APOSPC201389-1G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₄FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11846402
CAS nummer: 99822-23-8