2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-(bromomethyl)benzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)]benzyl bromide
PC2049-1G PC2049-25G PC2049-5G
APOSPC2049-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2049-1G APOSPC2049-25G APOSPC2049-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₁₀H₇BrF₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998077
CAS nummer: 202134-57-4
UN: 1760
ADR: 8,III