5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pentan-1-one, 4-(5-Methoxypentanoyl)benzotrifluoride, Fluvoxamine Maleate EP Impurity D, 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
PC2055-1G PC2055-25G PC2055-5G
APOSPC2055-1GEA 35.1 EUR
APOSPC2055-1G APOSPC2055-25G APOSPC2055-5G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Formule: C₁₃H₁₅F₃O₂
MW: 260.252 g/mol
Smeltpunt: 42…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658173
CAS nummer: 61718-80-7