4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)prop-1-ene
PC2062-5G PC2062-25G
APOSPC2062-5GEA 723 EUR
APOSPC2062-5G APOSPC2062-25G
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
4,4,4-Trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₅F₃
Kookpunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02262195
CAS nummer: 1524-26-1
UN: 3161
ADR: 2.1,