(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2071-25G PC2071-5G
APOSPC2071-25GEA 899 EUR
APOSPC2071-25G APOSPC2071-5G
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Formule: C₄H₄F₄
MW: 128.068 g/mol
Kookpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784203
CAS nummer: 791616-88-1