Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2078E-5G PC2078E-1G
APOSPC2078E-5GEA 145 EUR
APOSPC2078E-5G APOSPC2078E-1G
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Chromium(III) trifluoroacetate
Formule: Cr(CF₃CO₂)₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069078
CAS nummer: 16712-29-1