(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210026-1G PC210026-5G
APOSPC210026-1GEA 103 EUR
APOSPC210026-1G APOSPC210026-5G
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Formule: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28101523
CAS nummer: 411206-87-6