4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210030-1G PC210030-500MG
APOSPC210030-1GEA 1070 EUR
APOSPC210030-1G APOSPC210030-500MG
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658642
CAS nummer: 112279-62-6