2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210036-1G PC210036-500MG
APOSPC210036-1GEA 1070 EUR
APOSPC210036-1G APOSPC210036-500MG
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Formule: C₆H₄FI₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14708138
CAS nummer: 1301739-25-2