Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC210039-500MG PC210039-1G PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 775 EUR
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-1G APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261258
CAS nummer: 935534-49-9