3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210042-1G
PC210042-500MG
APOSPC210042-1GEA
900
EUR
APOSPC210042-1G
APOSPC210042-500MG
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Formule:
C₈H₃F₂NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09907851 CAS nummer: 1314971-48-6 |