1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210043-1G PC210043-500MG
APOSPC210043-1GEA 586 EUR
APOSPC210043-1G APOSPC210043-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Formule: C₆H₈F₆O
Kookpunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28016154
CAS nummer: 10315-75-0