4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC210045-1G PC210045-5G PC210045-25G
APOSPC210045-1GEA 22 EUR
APOSPC210045-1G APOSPC210045-5G APOSPC210045-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847047
CAS nummer: 357405-75-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III